Learn More
2-Amino-6-(ciclopropilamino)-9H-purina, Mikromol™
Descripción
2-Amino-6-(ciclopropilamino)-9H-purina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-N-cyclopropyl-9H-purine-2,6-diamine |
| CAS | 120503-69-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-N-cyclopropyl-9H-purine-2,6-diamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H10 N6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Abacavir Impurity 1, 1293U86 (GR 264149X), GW 466608X, GW 470921X, GW 403126X, GW 357662X, GW 444710X, abacavir (as the succinate salt) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N6/c9-8-13-6-5(10-3-11-6)7(14-8)12-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H4,9,10,11,12,13,14) |
| SMILES | Nc1nc(NC2CC2)c3nc[nH]c3n1 |
| Nombre IUPAC | 6-N-ciclopropil-9H-purina-2,6-diamina |
| Mostrar más |