Learn More
2-Amino-6-cloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369815
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369815 1 g 1 g
11379815 5 g 5 g
11389815 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19836.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 45644-21-1 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45644-21-1
Fórmula molecular C5H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 128.559
Número MDL MFCD00234068
Clave InChI OBYJTLDIQBWBHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-chloropyridine, 2-chloro-6-aminopyridine, 2-pyridinamine, 6-chloro, 6-chloro-2-pyridinamine, 6-chloro-pyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-6-chloro, 6-chloropyridin-2-ylamine, 6-chloro-2-pyridylamine, 6-amino-2-chloropyridine, 2-amino-6-chloropyridine 6-chloropyridin-2-ylamine
PubChem CID 206246
Nombre IUPAC 6-cloropiridin-2-amina
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chloropyridine
Punto de fusión 69°C to 72°C
Cantidad 1 g
Beilstein 108669
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 98%