Learn More
2-Amino-6-cloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10649579 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10649579 1 g Frasco de vidrio 1 g
10758468 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10649579 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429500010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 45644-21-1 | C5H5ClN2 | 128.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45644-21-1
Fórmula molecular C5H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 128.56
Número MDL MFCD00234068
Clave InChI OBYJTLDIQBWBHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-chloropyridine, 2-chloro-6-aminopyridine, 2-pyridinamine, 6-chloro, 6-chloro-2-pyridinamine, 6-chloro-pyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-6-chloro, 6-chloropyridin-2-ylamine, 6-chloro-2-pyridylamine, 6-amino-2-chloropyridine, 2-amino-6-chloropyridine 6-chloropyridin-2-ylamine
PubChem CID 206246
Nombre IUPAC 6-cloropiridin-2-amina
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chloropyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 72.0°C to 73.5°C
Color Marrón a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-chloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.