Learn More
2-Amino-6-cloropirazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418528 100 g 100 g
15498518 5 g 5 g
15408528 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61934.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33332-28-4 | C4H4ClN3 | 129.547 g/mol
2-Amino-6-chloropyrazine is used in the preparation of A2B adenosine receptor antagonists and other biologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2-Amino-6-cloropirazina se utiliza en la preparación de antagonistas de los receptores de adenosina A2B y otros compuestos biológicamente activos.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenelo en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33332-28-4
Fórmula molecular C4H4ClN3
Peso molecular (g/mol) 129.547
Número MDL MFCD00055024
Clave InChI JTPXVCKCLBROOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-chloropyrazine, 2-chloro-6-aminopyrazine, 2-pyrazinamine, 6-chloro, pyrazinamine, 6-chloro, 6-chloro-pyrazin-2-ylamine, 6-chloro-2-pyrazinamine, 6-chloropyrazin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-pyrazine, 6-chloropyrazine-2-ylamine, 6-amino-2-chloropyrazine
PubChem CID 118458
Nombre IUPAC 6-cloropirazin-2-amina
SMILES C1=C(N=C(C=N1)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chloropyrazine
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido