Learn More
2-Amino-6-cloropurina, TRC
Código de producto. 30179868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179868 1 g 1 g
30180284 50 g 50 g
30179819 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179868 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6035051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10310-21-1
Fórmula molecular C5 H4 Cl N5
Peso molecular (g/mol) 169.57
Sinónimo 9H-Purin-2-amine, 6-chloro-, 1H-Purin-2-amine, 6-chloro- (9CI), Purine, 2-amino-6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-9H-purin-2-amine, 2-Amino-6-chloro-9H-purine, 2-Amino-6-chloropurine, 6-Chloro-1H-purin-2-amine, 6-Chloro-2-aminopurine, 6-Chloro-2-purinamine, 6-Chloro-7H-purin-2-amine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine, 6-Chloro-9H-purin-2-yl-2-amine, 6-Chloroguanine, NSC 29570
Nombre IUPAC 6-cloro-9H-purina-2-amina
SMILES Nc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chloropurine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0155