Learn More
2-amino-6-cloropurina, Mikromol™
Código de producto. 17961846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17961846 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17961846 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0620.200025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Amino-6-cloropurina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chloropurine
CAS 10310-21-1
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-6-chloropurine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H4 Cl N5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 9H-Purin-2-amine, 6-chloro-, 1H-Purin-2-amine, 6-chloro- (9CI), Purine, 2-amino-6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-9H-purin-2-amine, 2-Amino-6-chloro-9H-purine, 2-Amino-6-chloropurine, 6-Chloro-1H-purin-2-amine, 6-Chloro-2-aminopurine, 6-Chloro-2-purinamine, 6-Chloro-7H-purin-2-amine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine, 6-Chloro-9H-purin-2-yl-2-amine, 6-Chloroguanine, NSC 29570, SKF-17831, 380U58, Nelarabine related, Famciclovir Related Compound F
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES Nc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
Nombre IUPAC 6-cloro-9H-purin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 169.57
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169,0155 g/mol