Learn More
2-amino-6-cloropurina. 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493717 5 g 5 g
11483717 1 g 1 g
11403727 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18195.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10310-21-1 | C5H4ClN5 | 169.57 g/mol
2-Amino-6-chloropurine finds its uses in the enzymatic synthesis of 2?-deoxyguanosine, 9-alkyl purines and (R)- and (S)-N-(2-phosphonomethoxypropyl) derivatives of purine and pyrimidine bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-amino-6-cloropurina se utiliza en la síntesis enzimática de 2′-desoxiguanosina, purinas de 9-alquilo y derivados (R)- y (S)-N-(2-fosfonometoxipropil) de bases de purina y pirimidina.
Solubilidad
Solubilidad en 1 mol/l NaOH; turbidez muy débil.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10310-21-1
Fórmula molecular C5H4ClN5
Peso molecular (g/mol) 169.57
Número MDL MFCD00075252
Clave InChI RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-chloropurine, 6-chloroguanine, 6-chloro-9h-purin-2-amine, 6-chloro-2-aminopurine, 2-amino-6-chlorpurine, 1h-purin-2-amine, 6-chloro, purine, 2-amino-6-chloro, 6-chloro-7h-purin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-purin, 2-amino-6-chloro-purine
PubChem CID 5360349
ChEBI CHEBI:72345
Nombre IUPAC 6-cloro-7H-purin-2-amina
SMILES NC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chloropurine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 9626
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.57
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-chloropurine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine