Learn More
2-amino-6-cloropurina-9-beta-D-ribosido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-6-chloropurine-9-beta-D-riboside |
| CAS | 2004-07-1 |
| Fórmula molecular | C10H12ClN5O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClN5O4/c11-7-4-8(15-10(12)14-7)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1nc(Cl)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1 |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-cloropurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 301.69 |