Learn More
2-Amino-6-(clorometil)-4(3H)-pteridinona (> 90%), CTR
Código de producto. 30328057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328057 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30328057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60287550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Chloromethyl)pterin
CAS 873397-19-4
Fórmula molecular C7 H6 Cl N5 O
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4(3H)-Pteridinone, 2-amino-6-(chloromethyl)-, 4-Pteridinol, 2-amino-6-(chloromethyl)- (5CI), 2-Amino-6-(chloromethyl)-4(3H)-pteridinone, 6-(Chloromethyl)pterin
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6ClN5O/c8-1-3-2-10-5-4(11-3)6(14)13-7(9)12-5/h2H,1H2,(H3,9,10,12,13,14)
SMILES NC1=NC(=O)c2nc(CCl)cnc2N1
Nombre IUPAC 2-amino-6-(clorometil)-1H-pteridin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 211.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0261