Learn More
2-Amino-6-clorobenzotiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357499 25 g 25 g
11347499 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27877.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 95-24-9 | C7H5ClN2S | 184.641 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-24-9
Fórmula molecular C7H5ClN2S
Peso molecular (g/mol) 184.641
Número MDL MFCD00053557
Clave InChI VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
PubChem CID 7226
Nombre IUPAC 6-cloro-1,3-benzotiazol-2-amina
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Punto de fusión 199°C to 201°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.64
Porcentaje de pureza 99%