Learn More
2-Amino-6-clorobenzotiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10477150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10477150 10 g Frasco de vidrio 10 g
10361134 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10477150 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 136400100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
CAS 95-24-9
Fórmula molecular C7H5ClN2S
Peso molecular (g/mol) 184.65
Número MDL MFCD00053557
Clave InChI VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
PubChem CID 7226
Nombre IUPAC 6-cloro-1,3-benzotiazol-2-amina
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chlorobenzothiazole
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 197°C to 201°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.65
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación