Learn More
2-amino-6-clorobenzonitrilo, TRC
Código de producto. 30328070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328070 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30328070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61778310G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chlorobenzonitrile
CAS 6575-11-7
Fórmula molecular C7H5ClN2
Cantidad 10 g
SMILES Nc1cccc(Cl)c1C#N
Peso molecular (g/mol) 152.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0141