Learn More
2-Amino-6-clorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-6-chlorobenzonitrile |
| Punto de fusión | 133°C to 137°C |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | C7H5ClN2 |
| Número UN | UN3439 |
| Beilstein | 2717090 |
| Sinónimo | 6-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanoaniline, pubchem4614, acmc-1b6zr, 6-amino-2-chlorobenzonitrile, ksc497g6t, 2-amino-6-chloro benzonitrile, benzonitrile,2-amino-6-chloro |
| Clave InChI | MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N |
| Peso molecular (g/mol) | 152.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.58 |
| Afficher plus |