Learn More
2-Amino-6-clorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317036 1 g 1 g
11327036 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06883.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6575-11-7 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6575-11-7
Número MDL MFCD00015546
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Punto de fusión 133°C to 137°C
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C15H15BrClN2O4P
Número UN UN3439
Beilstein 2717090
Sinónimo 6-Chloroanthranilonitrile
Clave InChI QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 433.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.58
Porcentaje de pureza 98%