Learn More
Ácido 2-amino-6-clorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10317711 1 g Frasco de vidrio 1 g
10651642 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10317711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 300500010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2148-56-3 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2148-56-3
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00051530
Clave InChI SZCPTRGBOVXVCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzoic acid, 6-chloranthranilsaure, pubchem9876, acmc-1cngq, 6-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-3-chloroaniline, 2amino-6-chlorobenzoic acid, ksc201s6b
PubChem CID 75071
Nombre IUPAC ácido 2-amino-6-clorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 143°C to 147°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino