Learn More
2-amino-6-cloro-4-pirimidinol, TRC
Código de producto. 30310675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310675 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30310675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6031955G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chloro-4-pyrimidinol
CAS 1194-21-4
Fórmula molecular C4H4ClN3O
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Amino-4-chloro-6-hydroxypyrimidine, 2-Amino-4-chloropyrimidine-6-one, 2-Amino-4-hydroxy-6-chloropyrimidine, 2-Amino-6-chloro-3H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-chloro-4(1H)-pyrimidinone, 2-Amino-6-chloro-4(3H)-pyrimidinone
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4ClN3O/c5-2-1-3(9)8-4(6)7-2/h1H,(H3,6,7,8,9)
SMILES ClC(NC(N)=N1)=CC1=O
Nombre IUPAC 2-amino-6-cloropirimidin-4(1H)-ona
Peso molecular (g/mol) 145.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 145