Learn More
2-Amino-6-cloro-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441919 25 g 25 g
15451919 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15441919 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64634.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27048-04-0 | C5H4ClN3O2 | 173.56 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en dimetilsulfóxido y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27048-04-0
Fórmula molecular C5H4ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 173.56
Número MDL MFCD00044350
Clave InChI WERABQRUGJIMKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-chloro-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-chloropyridine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 6-amino-2-chloro-5-nitropyridine, 6-chloro-3-nitropyridin-2-ylamine, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-chloro-3-nitro, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-amine, zlchem 113
PubChem CID 2724035
Nombre IUPAC 6-cloro-3-nitropiridin-2-amina
SMILES NC1=NC(Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Punto de fusión 192°C to 196°C
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 474607
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s