Learn More
Ácido 2-amino-6-cloro-3-hidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-amino-6-chloro-3-hydroxybenzoic acid |
| CAS | 629652-73-9 |
| Fórmula molecular | C7H6NO3Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClNO3/c8-3-1-2-4(10)6(9)5(3)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12) |
| SMILES | C1=CC(=C(C(=C1O)N)C(=O)O)Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-6-cloro-3-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 187.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0036 |