Learn More
2-Amino-6-bromopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-6-bromopyridine |
| CAS | 19798-81-3 |
| Fórmula molecular | C5H5BrN2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-6-aminopyridine, 6-Bromo-2-aminopyridine, 6-Bromo-2-pyridinamine, 6-Bromopyridin-2-ylamine, NSC 176170 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5BrN2/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H2,7,8) |
| SMILES | Nc1cccc(Br)n1 |
| Nombre IUPAC | 6-bromopiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 173.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.9636 |