Learn More
2-Amino-6-bromopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475980 5 g 5 g
11485980 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475980 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26555.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 19798-81-3 | C5H6BrN2 | 174.02 g/mol
Employed in an efficient one-pot synthesis of 7-azaindoles. Used in the synthesis of anti-HIV agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en una síntesis eficiente de 7-azaindoles en un solo recipiente. Utilizado en la síntesis de agentes contra el VIH.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19798-81-3
Fórmula molecular C5H6BrN2
Peso molecular (g/mol) 174.02
Número MDL MFCD00137843
Clave InChI BKLJUYPLUWUEOQ-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-amino-6-bromopyridine, 6-bromo-2-pyridinamine, aminobromopyridine, 6-bromo-2-aminopyridine, 6-bromo-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-bromo, 6-bromo-2-pyridylamine, 2-amino-6-bromo-pyridine, zlchem 805, pubchem7663
PubChem CID 300809
Nombre IUPAC 6-bromopiridin-2-amina
SMILES NC1=CC=CC(Br)=[NH+]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-bromopyridine
Punto de fusión 88°C to 91°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 98%