Learn More
2-Amino-6-bromopurina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410177 1 g 1 g
11420177 5 g 5 g
11430177 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21629.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82499-03-4 | C5H4BrN5 | 214.026 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82499-03-4
Fórmula molecular C5H4BrN5
Peso molecular (g/mol) 214.026
Número MDL MFCD01321309
Clave InChI HPGBGNVPUMCKPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-bromopurine, 6-bromo-9h-purin-2-amine, 1h-purin-2-amine, 6-bromo, 6-bromoguanine, d2-amino-6-bromopurine, 6-bromopurine-2-ylamine, purine, 2-amino-6-bromo, 6-bromo-9h-purin-2-ylamine, 9h-purin-2-amine,6-bromo
PubChem CID 6101139
Nombre IUPAC 6-bromo-7H-purina-2-amina
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC(=N2)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-bromopurine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.02
Porcentaje de pureza 98%