Learn More
Hidrobromuro de 2-amino-6-bromometil-4(1H)-pteridinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-6-bromomethyl-4(1H)-pteridinone Hydrobromide |
| CAS | 59212-10-1 |
| Fórmula molecular | C7 H6 Br N5 O . Br H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Amino-6-(bromomethyl)pteridin-4(8H)-one Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrN5O.BrH/c8-1-3-2-10-5-4(11-3)6(14)13-7(9)12-5;/h2H,1H2,(H3,9,10,12,13,14);1H |
| SMILES | Br.NC1=NC(=O)c2nc(CBr)cnc2N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-6-(bromometil)-1H-pteridin-4-ona;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 336.971 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.902 |