Learn More
2-Amino-6-bromobenzotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395199 5 g 5 g
11385199 1 g 1 g
11305209 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11395199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18554.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15864-32-1 | C7H5BrN2S | 229.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15864-32-1
Fórmula molecular C7H5BrN2S
Peso molecular (g/mol) 229.10
Número MDL MFCD00152229
Clave InChI VZEBSJIOUMDNLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 6-bromobenzothiazol-2-ylamine, 6-bromo-2-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-bromo, 6-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-bromo benzothiazole, zerenex e/9072304
PubChem CID 85149
Nombre IUPAC 6-bromo-1,3-bencitiazol-2-amina
SMILES NC1=NC2=CC=C(Br)C=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-bromobenzothiazole
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1
Porcentaje de pureza 98%