Learn More
2-Amino-6-bromobenzotiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11986791 5 g 5 g
11996791 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442290050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15864-32-1 | C7H5BrN2S | 229.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15864-32-1
Fórmula molecular C7H5BrN2S
Peso molecular (g/mol) 229.10
Número MDL MFCD00152229
Clave InChI VZEBSJIOUMDNLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 6-bromobenzothiazol-2-ylamine, 6-bromo-2-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-bromo, 6-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-bromo benzothiazole, zerenex e/9072304
PubChem CID 85149
Nombre IUPAC 6-bromo-1,3-bencitiazol-2-amina
SMILES NC1=NC2=CC=C(Br)C=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-bromobenzothiazole
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 212°C to 214°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-bromobenzothiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.