Learn More
Ácido 2-amino-6-bromobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434787 5 g 5 g
15424787 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32106.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20776-48-1 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20776-48-1
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.03
Número MDL MFCD03618455
Clave InChI BNQPROAXWQCNKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromoanthranilic acid, 3-bromo-2-carboxyaniline, benzoic acid, 2-amino-6-bromo, buttpark 49\07-50, 2-amino-6-bromo-benzoic acid, ksc201s8r
PubChem CID 10560649
Nombre IUPAC ácido 2-amino-6-bromobenzoico
SMILES NC1=C(C(O)=O)C(Br)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-bromobenzoic acid
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 98%