Learn More
2-amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiazol, Mikromol
Descripción
2-amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiazol, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone |
| CAS | 1001648-73-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7H7BrN2OS |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Nc1nc2CCC(Br)C(=O)c2s1 |
| Peso molecular (g/mol) | 247.11 |
| Mostrar más |