Learn More
2-Amino-6-bromo-5,6-dihidro-7(4H )-benzotiazolona, TRC
Código de producto. 30327922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327922 1 g 1 g
30324555 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30327922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6016401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone
CAS 1001648-73-2
Fórmula molecular C7H7BrN2OS
Cantidad 1 g
Sinónimo 7(4H)-Benzothiazolone, 2-amino-6-bromo-5,6-dihydro-, 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone, 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-4H-1,3-benzothiazol-7-one, 2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7BrN2OS/c8-3-1-2-4-6(5(3)11)12-7(9)10-4/h3H,1-2H2,(H2,9,10)
SMILES Nc1nc2CCC(Br)C(=O)c2s1
Nombre IUPAC 2-amino-6-bromo-5,6-dihidro-4H-1,3-benzotiazol-7-ona
Peso molecular (g/mol) 247.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.9462