Learn More
2-Amino-6,8-dihidroxipurina Clorhidrato (~90%), TRC
Código de producto. 30012452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012452 100 mg 100 miligramos
30011312 10 mg 10 miligramos
30003234 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA604921100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246818-54-1
Fórmula molecular C5H6ClN5O2
Peso molecular (g/mol) 203.59
Sinónimo 2-Amino-7,9-dihydro-1H-purine-6,8-dione Hydrochloride, 2-Amino-6,8-purinediol Hydrochloride, 8-Hydroxyguanine Hydrochloride, 8-Oxo-7,8-dihydroguanine Hydrochloride, 8-Oxoguanine Hydrochloride, NSC 22720;
Nombre IUPAC 2-amino-8-hidroxi-1,7-dihidropurina-6-uno; Cloruro
SMILES C12=C(NC(=N)N=C1O)NC(=N2)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6,8-dihydroxypurine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N5O2.ClH/c6-4-8-2-1(3(11)10-4)7-5(12)9-2;/h(H5,6,7,8,9,10,11,12);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.021