Learn More
2-Amino-5-ureido-4,6-pirimidindiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-ureido-4,6-pyrimidinedione |
| CAS | 21823-25-6 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N5 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N5O3/c6-4-9-2(11)1(3(12)10-4)8-5(7)13/h1H,(H3,7,8,13)(H3,6,9,10,11,12) |
| SMILES | NC(=O)NC1C(=O)NC(=NC1=O)N |
| Nombre IUPAC | (2-amino-4,6-dioxo-1H-pirimidin-5-il)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 185.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0549 |