Learn More
2-Amino-5-(trifluorometil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 74784-70-6 |
| Fórmula molecular | C6H5F3N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinamine, 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2ylamine, 5-Trifluoromethyl-2-aminopyridine, (5-Trifluoromethylpyridin-2-yl)amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-1-2-5(10)11-3-4/h1-3H,(H2,10,11) |
| SMILES | NC1=NC=C(C(F)(F)F)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 5-(trifluorometil)piridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 162.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.04 |