Learn More
2-Amino-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11324406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324406 250 mg 250 miligramos
11314406 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20011.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74784-70-6
Fórmula molecular C6H5F3N2
Peso molecular (g/mol) 162.115
Número MDL MFCD00042164
Clave InChI RSGVKIIEIXOMPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-5-trifluoromethyl pyridine, 2-amino-5-trifluoromethylpyridine, 5-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 2-amine-5-trifluoromethylpyridine, 5-trifluormethyl pyridin-2-amin
PubChem CID 735862
Nombre IUPAC 5-(trifluorometil)piridin-2-amina
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 45°C to 49°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Beilstein 4800784
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.11
Porcentaje de pureza 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.