Learn More
Ácido 2-amino-5-(trifluorometil)benzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401219 250 mg 250 miligramos
15491209 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15401219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64141.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 83265-53-6 | C8H6F3NO2 | 205.136 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83265-53-6
Fórmula molecular C8H6F3NO2
Peso molecular (g/mol) 205.136
Número MDL MFCD01569537
Clave InChI GLCQUPLYYXSPQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethyl-benzoic acid, 5-trifluoromethylanthranilic acid, 5-trifluoromethyl anthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethyl, 2-amino-5-trifluoromethyl-benzoicacid, pubchem12904, 4-amino-3-carboxybenzotrifluoride, 2-carboxy-4-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-trifluoromethyl benzoicacid
PubChem CID 10465535
Nombre IUPAC ácido 2-amino-5-(trifluorometil)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 141°C to 146°C (decomposition)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido