Learn More
Tiocianato de 2-amino-5-(trifluorometoxi)fenilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)phenyl Thiocyanate |
| CAS | 1391054-04-8 |
| Fórmula molecular | C8 H5 F3 N2 O S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Thiocyanic acid, 2-amino-5-(trifluoromethoxy)phenyl ester, [2-Amino-5-(trifluoromethoxy)phenyl] Thiocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-5-1-2-6(13)7(3-5)15-4-12/h1-3H,13H2 |
| SMILES | Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1SC#N |
| Nombre IUPAC | tiocianato de [2-amino-5-(trifluorometoxi)fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 234.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0075 |