Learn More
Ácido 2-amino-5-(trifluorometoxi)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415697 5 g 5 g
15405697 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32916.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 83265-56-9 | C8H6F3NO3 | 221.135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83265-56-9
Fórmula molecular C8H6F3NO3
Peso molecular (g/mol) 221.135
Número MDL MFCD00176651
Clave InChI UXNGDCBPIGOZFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-trifluoromethoxy benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy-benzoic acid, 5-trifluoromethoxyanthranilic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy benzoicacid, benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy, pubchem12913, acmc-20a4df, ksc496m3d, uxngdcbpigozfo-uhfffaoysa, 5-trifluoromethoxy anthranilic acid
PubChem CID 11085349
Nombre IUPAC ácido 2-amino-5-(trifluorometoxi)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.14
Porcentaje de pureza 98%