Learn More
2-Amino-5-terc-butildimetilsililoxi-metil-tiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[(tert-butyl(dimethyl)silyl)oxymethyl]thiazol-2-amine |
| CAS | 1083059-77-1 |
| Fórmula molecular | C10 H20 N2 O S Si |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-5-tert-butyldimethylsilyloxy-methyl-thiazole, 5-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)thiazol-2-ylamine, 5-[[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]- 2-thiazolamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20N2OSSi/c1-10(2,3)15(4,5)13-7-8-6-12-9(11)14-8/h6H,7H2,1-5H3,(H2,11,12) |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCc1cnc(N)s1 |
| Nombre IUPAC | 5-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]tiazol-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 244.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1066 |