Learn More
2-Amino-5-terc-butilo-1,3,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372386 1 g 1 g
11382386 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06116.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39222-73-6 | C6H11N3S | 157.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39222-73-6
Fórmula molecular C6H11N3S
Peso molecular (g/mol) 157.24
Número MDL MFCD00040403
Clave InChI ICXDPEFCLDSXLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole, buthidazolamine, 5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-1,1-dimethylethyl, unii-x53j1t94sn, 5-tert-butyl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, acmc-20aidm, enamine_005678, 5-t-butyl-2-amino1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 170170
Nombre IUPAC 5-terc-butilo-1,3,4-tiadiazol-2-amina
SMILES CC(C)(C)C1=NN=C(N)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole
Punto de fusión 181°C to 185°C
Cantidad 1 g
Beilstein 119853
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.24
Porcentaje de pureza 97%