Learn More
2-amino-5-pirimidinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-pyrimidinol |
| CAS | 143489-45-6 |
| Fórmula molecular | C4 H5 N3 O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N3O/c5-4-6-1-3(8)2-7-4/h1-2,8H,(H2,5,6,7) |
| SMILES | Nc1ncc(O)cn1 |
| Nombre IUPAC | 2-aminopirimidin-5-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 111.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.0433 |