Learn More
2-Amino-5-fenilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-phenylpyridine |
| CAS | 33421-40-8 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2/c12-11-7-6-10(8-13-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H2,12,13) |
| SMILES | Nc1ccc(cn1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-phenylpyridin-2-amine |
| Peso molecular (g/mol) | 170.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0844 |