Learn More
2-Amino-5-fenilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423337 250 mg 250 miligramos
11341909 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26002.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33421-40-8 | C11H10N2 | 170.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33421-40-8
Fórmula molecular C11H10N2
Peso molecular (g/mol) 170.22
Número MDL MFCD01692452
Clave InChI OAPVIBHQRYFYSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-phenylpyridine, 5-phenyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-phenyl, phe-p-1, 5-phenyl-pyridin-2-ylamine, 5-phenylpyridin-2-ylamine, 2-amino-5-phenyl pyridine, pyridine, 2-amino-5-phenyl, acmc-1adxr, 5-phenyl-2-pyridylamine
PubChem CID 105097
Nombre IUPAC 5-phenylpyridin-2-amine
SMILES NC1=CC=C(C=N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-phenylpyridine
Punto de fusión 133°C to 137°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 97%