Learn More
2-Amino-5-fenil-3-tiofenocarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxamide |
| CAS | 4815-35-4 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N2 O S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2OS/c12-10(14)8-6-9(15-11(8)13)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,13H2,(H2,12,14) |
| SMILES | NC(=O)c1cc(sc1N)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5-feniltiofeno-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 218.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0514 |