Learn More
2-Amino-5-fenil-3-furonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10763613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10763613 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10773613 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10183444 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10763613 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AW01254DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 14742-32-6
Fórmula molecular C11H8N2O
Peso molecular (g/mol) 184.20
Número MDL MFCD00463472
Clave InChI UWTDTJWGYWUILP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-phenyl-3-furonitrile, 2-amino-3-cyano-5-phenylfuran, 2-amino-5-phenyl-3-furancarbonitrile, 3-furancarbonitrile, 2-amino-5-phenyl, maybridge1_000452, 2-amino-5-phenyl-furan-3-carbonitrile, 3-furancarbonitrile,2-amino-5-phenyl, 2-azanyl-5-phenyl-furan-3-carbonitrile
PubChem CID 693961
Nombre IUPAC 2-amino-5-fenilfurano-3-carbonitrilo
SMILES NC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.2
Porcentaje de pureza 95%