Learn More
2-Amino-5-fenil-1,3,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15445597 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15445597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32826.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole
CAS 2002-03-1
Punto de fusión 227°C to 230°C
Fórmula molecular C7H6N4S
Número MDL MFCD00205278
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-pyridin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-amino-5-4-pyridyl-1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-4-pyridinyl-1,3,4-thiadiazole, 5-4-pyridyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-pyridin-4-yl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-pyridin-4-yl-1,3,4-thiadiazole, pyridine, 4-2-amino-1,3,4-thiadiazol-5-yl, 4-2-amino-1,3,4-thiadiazol-5-yl pyridine, 2-amino-5-4-piridil-1,3,4-tiadiazolo, 5-4-pyridyl-1,3,4-thiazol-2-yl-amine
Clave InChI KTWDTPBHCWJWGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC=C1C2=NN=C(S2)N
Nombre IUPAC 5-piridin-4-il-1,3,4-tiadiazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 178.21
PubChem CID 121269
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.23
Porcentaje de pureza 97%