Learn More
2-Amino-5-nitrotiol, TRC
Código de producto. 30137780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137780 50 g 50 g
30134281 100 g 100 g
17923705 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137780 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61865050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-66-4
Fórmula molecular C3 H3 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 145.14
Sinónimo 2-Thiazolamine, 5-nitro-, Thiazole, 2-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4-nitrothiazole, 2-Amino-5-nitro-1,3-thiazole, 2-Amino-5-nitrothiazole, 5-Nitro-2-aminothiazole, 5-Nitro-2-thiazolamine, 5-Nitro-2-thiazolylamine, Amnizol soluble, Enheptin, Enheptin T, Entramin, NSC 4, Nitramin IDO
Nombre IUPAC 5-nitro-1,3-tiazol-2-amina
SMILES Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-nitrothiazole
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.9946