Learn More
2-amino-5-nitrotiazol, Mikromol™
Descripción
2-Amino-5-nitrotiazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-nitrothiazole |
| CAS | 121-66-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Amino-5-nitrothiazole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C3 H3 N3 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Thiazolamine, 5-nitro-, Thiazole, 2-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4-nitrothiazole, 2-Amino-5-nitro-1,3-thiazole, 2-Amino-5-nitrothiazole, 5-Nitro-2-aminothiazole, 5-Nitro-2-thiazolamine, 5-Nitro-2-thiazolylamine, Amnizol soluble, Enheptin, Enheptin T, Entramin, NSC 4, Nitramin IDO, Nitazoxanide Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5) |
| SMILES | Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-nitro-1,3-tiazol-2-amina |
| Mostrar más |