Learn More
2-Amino-5-nitrotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459257 100 g 100 g
11449257 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21335.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 121-66-4 | C3H3N3O2S | 145.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-66-4
Fórmula molecular C3H3N3O2S
Peso molecular (g/mol) 145.14
Número MDL MFCD00005326
Clave InChI MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-nitrothiazole, 5-nitrothiazol-2-amine, enheptin, entramin, 2-thiazolamine, 5-nitro, nitramin ido, amnizol soluble, enheptin-t, 5-nitro-2-thiazolamine, enheptin premix
PubChem CID 8486
ChEBI CHEBI:82386
Nombre IUPAC 5-nitro-1,3-tiazol-2-amina
SMILES NC1=NC=C(S1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-nitrothiazole
Punto de fusión ∼202°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 126797
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,457
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.14
Porcentaje de pureza 97%