Learn More
2-Amino-5-nitroso-4,6-pirimidindiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-nitroso-4,6-pyrimidinediol |
| CAS | 55482-22-9 |
| Fórmula molecular | C4H4N4O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Amino-6-hydroxy-5-nitroso-4(3H)-pyrimidinone, 2-Amino-6-hydroxy-5-nitroso-4(1H)-pyrimidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N4O3/c5-4-6-2(9)1(8-11)3(10)7-4/h(H4,5,6,7,9,10) |
| SMILES | O=C1C(N=O)=C(O)N=C(N)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-4-hidroxi-5-nitroso-1H-pirimidin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 156.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0283 |