Learn More
2-Amino-5-nitropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-nitropyrimidine |
| CAS | 4214-76-0 |
| Fórmula molecular | C5 H5 N3 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N3O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7) |
| SMILES | Nc1ccc(cn1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-nitropiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 139.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0382 |