Learn More
2-Amino-5-nitropiridina, 99%
Código de producto. 10229353 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10229353 5 g Frasco de vidrio 5 g
10616482 25 g Frasco de vidrio 25 g
10429780 100 g Frasco de vidrio 100 g
10646344 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10229353 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104230050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4214-76-0 | C5H5N3O2 | 139,11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4214-76-0
Fórmula molecular C5H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00006325
Clave InChI UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-nitropyridine, 2-pyridinamine, 5-nitro, 5-nitro-2-aminopyridine, 5-nitro-2-pyridinamine, 2-amino-5-nitro pyridine, pyridine, 2-amino-5-nitro, 5-nitro-pyridin-2-ylamine, 5-nitro-pyridin-2-yl amine, 5-nitro-2-pyridylamine, 5-nitropyridin-2-amin
PubChem CID 77888
Nombre IUPAC 5-nitropiridin-2-amina
SMILES NC1=CC=C(C=N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-nitropyridine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 186.0°C to 190.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2(C5H3N)NO2
Cantidad 5 g
Beilstein 22,I,631
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6g/L water (13°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-nitropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación