Learn More
2-Amino-5-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490143 25 g 25 g
11400153 100 g 100 g
11410153 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490143 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11352.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4214-76-0 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4214-76-0
Fórmula molecular C5H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00006325
Clave InChI UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-nitropyridine, 2-pyridinamine, 5-nitro, 5-nitro-2-aminopyridine, 5-nitro-2-pyridinamine, 2-amino-5-nitro pyridine, pyridine, 2-amino-5-nitro, 5-nitro-pyridin-2-ylamine, 5-nitro-pyridin-2-yl amine, 5-nitro-2-pyridylamine, 5-nitropyridin-2-amin
PubChem CID 77888
Nombre IUPAC 5-nitropiridin-2-amina
SMILES NC1=CC=C(C=N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-nitropyridine
Punto de fusión 185°C to 190°C
Temperatura de inflamación 224°C (435°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 120353
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 98%