Learn More
2-amino-5-nitrofenol, TRC
Código de producto. 30321429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321429 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30321429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA58013050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-nitroaniline
CAS 121-88-0
Fórmula molecular C6 H6 N2 O3
Cantidad 50 g
Sinónimo Phenol, 2-amino-5-nitro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Amino-5-nitrophenol (ACI), 2-Hydroxy-4-nitroaniline, 3-Hydroxy-4-aminonitrobenzene, 3-Nitro-6-aminophenol, 5-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 5-Nitro-2-aminophenol, C.I. 76535, NSC 7087, Ursol Yellow Brown A
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,7H2
SMILES Nc1ccc(cc1O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-amino-5-nitrofenol
Peso molecular (g/mol) 154.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0378